Läs mer
Aluminon
Produktkod. 11478366
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478366 250 g 250g
11458366 10 g 10g
11468366 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15401.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473,438 g/mol
Det är en potent hämmare av ribonukleas och topoisomeras II genom att förhindra bindningen av nukleinsyran till enzymet. Det stimulerar tyrosinfosforyleringsprocesser inklusive Jak2/STAT5-vägen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller och MAP-kinaser, Shc-proteiner, fosfatidylinositide 3-kinas och fosfolipas C i PC12-celler. Aurintrikarboxylsyra hämmar apoptos i många celltyper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en potent hämmare av ribonukleas och topoisomeras II genom att förhindra bindningen av nukleinsyran till enzymet. Det stimulerar tyrosinfosforyleringsprocesser inklusive Jak2/STAT5-vägen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller och MAP-kinaser, Shc-proteiner, fosfatidylinositide 3-kinas och fosfolipas C i PC12-celler. Aurintrikarboxylsyra hämmar apoptos i många celltyper.
Löslighet Lösligt i vatten
(800g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569-58-4
Molekylformel C22H23N3O9
Molekylvikt (g/mol) 473.438
MDL-nummer MFCD00040925
InChI-nyckel AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aurintricarboxylic acid triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC-namn triazanium;5-[(3-karboxi-4-oxidofenyl)-(3-karboxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-oxidobensoat
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminon
Smältpunkt 220 °C till 225 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Merck Index 14,322
Löslighetsinformation Löslig i vatten (800g/L).
pH 5.3
Kvantitet 250 g
Formel vikt 473.44
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.