Läs mer
Aluminon
Produktkod. p-7022565
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11458366
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15401.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473.438 g/mol
Det är en potent hämmare av ribonukleas och topoisomeras II genom att förhindra bindningen av nukleinsyran till enzymet. Det stimulerar tyrosinfosforyleringsprocesser inklusive Jak2/STAT5-vägen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller och MAP-kinaser, Shc-proteiner, fosfatidylinositide 3-kinas och fosfolipas C i PC12-celler. Aurintrikarboxylsyra hämmar apoptos i många celltyper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en potent hämmare av ribonukleas och topoisomeras II genom att förhindra bindningen av nukleinsyran till enzymet. Det stimulerar tyrosinfosforyleringsprocesser inklusive Jak2/STAT5-vägen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller och MAP-kinaser, Shc-proteiner, fosfatidylinositide 3-kinas och fosfolipas C i PC12-celler. Aurintrikarboxylsyra hämmar apoptos i många celltyper.
Löslighet Lösligt i vatten
(800g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 569-58-4
Molekylformel C22H23N3O9
Molekylvikt (g/mol) 473.438
MDL-nummer MFCD00040925
InChI-nyckel AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aurintricarboxylic acid triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC-namn triazanium;5-[(3-karboxi-4-oxidofenyl)-(3-karboxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-oxidobensoat
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Aluminon
Smältpunkt 220°C to 225°C (decomposition)
Merck Index 14,322
Löslighetsinformation Soluble in water(800g/L).
Formel vikt 473.44
Odör Odorless
pH 5.3
Kvantitet 10 g
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminon
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Aluminon
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.