Läs mer
Masterflex™ 16-varvs ventilpatron i aluminium
Produktkod. 15334384 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Luftflödeshastighet:
0 till 200 ml/min
1001 till 2500 ml/min
6201 ml/min
Vattenflöde:
0 till 6 ml/min
30 till 70 ml/min
650 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Luftflödeshastighet Vattenflöde Förpackningsstorlek
15334384 6201 ml/min 650 ml/min Varje
15207228 1001 till 2500 ml/min 30 till 70 ml/min Varje
15297218 0 till 200 ml/min 0 till 6 ml/min Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15334384 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0321864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 SEK
    1169.95 SEK / Paket med 1
    Save 420.05 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Beskrivning Område 6
För användning med (utrustning) Aluminiumramsystem
Typ 16-varvs ventilpatron
Luftflödeshastighet 6201 ml/min
Vattenflöde 650 ml/min