Läs mer
Masterflex™ 16-varvs ventilpatron i aluminium
Produktkod. p-8003441
Luftflödeshastighet:
0 till 200 ml/min
1001 till 2500 ml/min
6201 ml/min
Vattenflöde:
0 till 6 ml/min
30 till 70 ml/min
650 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15207228
Brand: Masterflex™ 0321862
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning Område 4
För användning med (utrustning) Aluminum Frame Systems
Typ 16-varvs ventilpatron
Luftflödeshastighet 1001 till 2500 ml/min
Vattenflöde 30 till 70 ml/min