Läs mer
Aluminium 2,4-pentanedionat, 99,995+% (metallbas)
Produktkod. 11445290
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445290 100 g 100g
11425290 5 g 5g
11435290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445290 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044538.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13963-57-0
Molekylformel C15H21AlO6
Molekylvikt (g/mol) 324.31
MDL-nummer MFCD00000013
InChI-nyckel KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym Aluminum acetylacetonate
IUPAC-namn aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
LEDER [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 192 °C till 194 °C
Densitet 1.27 g/mL
Kokpunkt 314 °C till 316 °C
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3467
Beilstein 4157942
Formel vikt 324.31
Procent renhet ≥99.995%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.