Läs mer
Aluminium 2,4-pentanedionat
Produktkod. 11317387
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317387 100 g 100g
11307387 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012542.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324,31 g/mol
Aluminiumacetylacetonat kan användas för att framställa transparenta superhydrofoba böhmit- och kiseldioxidfilmer genom sublimering, för att avsätta aluminiumoxidfilmer genom kemisk ångavsättning, för att avsätta aluminiumoxidfilmer genom kemisk ångavsättning, som en katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13963-57-0
Molekylformel C15H21AlO6
Molekylvikt (g/mol) 324.31
MDL-nummer MFCD00000013
InChI-nyckel KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym Aluminum acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)aluminum(III)
IUPAC-namn aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
LEDER [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 192 °C till 194 °C
Densitet 1.27 g/mL
Kokpunkt 314 °C till 316 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3467
Beilstein 4157942
Löslighetsinformation Det är lösligt i organiska lösningsmedel men olösligt i vatten.
Formel vikt 324.31
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.