Läs mer
Aluminum AA Standard: Al @ 1000 μg/mL in 5% HCl, VHG™
Produktkod. 17903696
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903696 100 ml
17902636 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17903696 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAAALH100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Aluminum AA Standard: Al @ 1000 μg/mL in 5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminium
CAS 7429-90-5
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Aluminium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Al
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Aluminium
InChI formel InChI=1S/Al
LEDER [Al]
IUPAC-namn Aluminum
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Molekylvikt (g/mol) 26.98
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 26.9815 g/mol