Läs mer
Aluminium, AAS-standardlösning, Specpure™ Al 1000 μg/ml
Produktkod. 11465000
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465000 500 mL 500ml
11387758 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033557.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 11145-27-0 | AlSi | 55,067 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11145-27-0
Molekylformel AlSi
Molekylvikt (g/mol) 55.067
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9793685
IUPAC-namn aluminium; kisel
LEDER [Al].[Si]
Specifications
Kemiskt namn eller material Aluminum
Fysisk form Vätska
Typ Analytisk standard
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Specpure
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum, AAS standard solution, Specpure, Al 1000
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Precautionary Statement
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.