Läs mer
Aluminum Acetate, Basic, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15672940 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15672940 100 g Poly Bottle 100g
1 options
Produktkod. 15672940 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 289825100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Acetate, Basic
CAS 142-03-0
Kvantitet 100 g
Molekylformel C4H7AlO5
Linjär formel Al(OH)(C2H3O2)2
MDL-nummer MFCD00008688
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
InChI-nyckel HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
LEDER CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
IUPAC-namn (acetyloxy)(hydroxy)alumanyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 162.08
PubChem CID 18502856
Formel vikt 162.08g/mol
Förpackning Poly Bottle