Läs mer
Aluminiumacetat, basisk hydrat
Produktkod. 11424713
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424713 100 g 100g
11434713 500 g 500g
11444713 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11620.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.80 SEK
    437.65 SEK / 100g
    Save 113.15 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162,08 g/mol
Aluminiumacetat, basiskt hydrat används inom medicin som ett sammandragande och antiseptiskt medel. Det används också som betningsmedel i färgning, vattentätning och brandskyddsmedel. Vidare fungerar det som ett desinfektionsmedel vid balsamering och ett dammpulver. Utöver detta används det i antiperspiranter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Aluminiumacetat, basiskt hydrat används inom medicin som ett sammandragande och antiseptiskt medel. Det används också som betningsmedel i färgning, vattentätning och brandskyddsmedel. Vidare fungerar det som ett desinfektionsmedel vid balsamering och ett dammpulver. Utöver detta används det i antiperspiranter.
Löslighet Olöslig
i vatten
Anmärkningar
Oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-03-0
Molekylformel C4H7AlO5
Molekylvikt (g/mol) 162.08
MDL-nummer MFCD00008688
InChI-nyckel HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
LEDER CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Acetate, Basic Hydrate
Namnnotering Grundläggande vätskevatten
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,344
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
IUPAC-namn diacetyloxialuminium;hydrat
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum acetate, basic hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum acetate, basic hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.