Läs mer
Aluminum acetate, basic hydrate
Produktkod. 11444713
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444713 2500 g 2500g
11424713 100 g 100g
11434713 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11620.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol
Aluminiumacetat, basiskt hydrat används inom medicin som ett sammandragande och antiseptiskt medel. Det används också som betningsmedel i färgning, vattentätning och brandskyddsmedel. Vidare fungerar det som ett desinfektionsmedel vid balsamering och ett dammpulver. Utöver detta används det i antiperspiranter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Aluminiumacetat, basiskt hydrat används inom medicin som ett sammandragande och antiseptiskt medel. Det används också som betningsmedel i färgning, vattentätning och brandskyddsmedel. Vidare fungerar det som ett desinfektionsmedel vid balsamering och ett dammpulver. Utöver detta används det i antiperspiranter.
Löslighet Olöslig
i vatten
Anmärkningar
Oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-03-0
Molekylformel C4H7AlO5
Molekylvikt (g/mol) 162.08
MDL-nummer MFCD00008688
InChI-nyckel HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
LEDER CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum acetate
Namnnotering Basic hydrate
Kvantitet 2500 g
Merck Index 14,344
Löslighetsinformation Insoluble in water
IUPAC-namn bis(acetyloxi)alumanylhydrat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.