Läs mer
Aluminium (Al) 200 ppm standardlösning enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11484749 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484749 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11484749 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 5000200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid framställning av andra reagens och enligt specifikation i individuella monografier.
  • European Pharmacopoeia (EP) Referensstandard, European Pharmacopoeia (EP) Referensmaterial.
  • ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
  • ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
  • Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av masspektroskopistandarder).
  • Titrimetrin och spektroskopin kontrolleras och kalibreras med separata certifierade referensmaterial (’CRM), så produkten kommer med två spårbarhetsskikt inklusive NIST Standarder där tillgängliga.
  • Alla mätosäkerheter för denna produkt beräknas enligt Eurachem/CITAC-riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Förpackning HDPE-flaska
Analyt- eller komponentnamn Aluminum
Fysisk form Vätska
Teknik EP Limit Tests
Element Al
Kvantitet 100 ml