missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Cu, AA 2618, A92618, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Ea.
Beskrivning
Aluminum, Al/Cu, AA 2618, A92618, Ø50x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin/Zirconium/Calcium/Lead/Zinc/Vanadium/Chromium/Manganese/Titanium/Silicon/Nickel/Iron/Magnesium/Copper |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Tin 0.0007 %/Zirconium 0.0011 %/Calcium 0.002 %/Lead 0.002 %/Zinc 0.0139 %/Vanadium 0.0162 %/Chromium 0.0165 %/Manganese 0.0394 %/Titanium 0.069 %/Silicon 0.175 %/Nickel 0.953 %/Iron 1.057 %/Magnesium 1.625 %/Copper 2.45 % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering