missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Cu, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Cu, Ø50x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Lithium/Chromium/Silver/Cobalt/Bismuth/Tin/Titanium/Nickel/Zirconium/Silicon/Zinc/Manganese/Lead/Magnesium/Iron/Copper/Vanadium |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 0.0054 %/Lithium 0.0112 %/Chromium 0.02 %/Silver 0.0446 %/Cobalt 0.056 %/Bismuth 0.078 %/Tin 0.092 %/Titanium 0.096 %/Nickel 0.149 %/Zirconium 0.188 %/Silicon 0.517 %/Zinc 0.711 %/Manganese 0.837 %/Lead 1.114 %/Magnesium 1.292 %/Iron 1.38 %/Copper 3.73 %/Vanadium (0.18) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?