missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Cu, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Cu, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Manganese/Chromium/Lithium/Vanadium/Titanium/Zirconium/Cobalt/Bismuth/Nickel/Silver/Silicon/Zinc/Magnesium/Lead/Iron/Copper/Tin |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 0.005 %/Manganese 0.007 %/Chromium 0.0078 %/Lithium 0.009 %/Vanadium 0.027 %/Titanium 0.063 %/Zirconium 0.064 %/Cobalt 0.077 %/Bismuth 0.136 %/Nickel 0.204 %/Silver 0.234 %/Silicon 0.321 %/Zinc 0.368 %/Magnesium 0.39 %/Lead 0.69 %/Iron 0.98 %/Copper 5.52 %/Tin <0.005 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?