missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Cu, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Cu, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanadium/Magnesium/Chromium/Zinc/Cobalt/Titanium/Silicon/Manganese/Zirconium/Antimony/Iron/Nickel/Copper/Lead/Tin |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Vanadium 0.018 %/Magnesium 0.06 %/Chromium 0.063 %/Zinc 0.155 %/Cobalt 0.195 %/Titanium 0.21 %/Silicon 0.211 %/Manganese 0.225 %/Zirconium 0.247 %/Antimony 0.324 %/Iron 0.346 %/Nickel 1.1 %/Copper 4.81 %/Lead (0.0016) %/Tin (0.004) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?