Läs mer
Aluminum, Al/Cu, ARMI∣MBH
Produktkod. 18010780
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
Produktkod. Kvantitet
18010780 1 Ea.
1 options
Produktkod. 18010780 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer MBH56X G250J250 D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Aluminum, Al/Cu, Ø50x20mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Vanadium/Magnesium/Chromium/Zinc/Cobalt/Titanium/Silicon/Manganese/Zirconium/Antimony/Iron/Nickel/Copper/Lead/Tin
CAS 7429-90-5
Kvantitet 1 Ea.
Form Disc
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Vanadium 0.018 %/Magnesium 0.06 %/Chromium 0.063 %/Zinc 0.155 %/Cobalt 0.195 %/Titanium 0.21 %/Silicon 0.211 %/Manganese 0.225 %/Zirconium 0.247 %/Antimony 0.324 %/Iron 0.346 %/Nickel 1.1 %/Copper 4.81 %/Lead (0.0016) %/Tin (0.004) %