missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Cu, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Cu, Ø50x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Vanadium/Magnesium/Chromium/Titanium/Antimony/Lead/Zinc/Tin/Manganese/Silicon/Zirconium/Cobalt/Iron/Nickel/Copper |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 0.0022 %/Vanadium 0.021 %/Magnesium 0.022 %/Chromium 0.047 %/Titanium 0.051 %/Antimony 0.076 %/Lead 0.076 %/Zinc 0.086 %/Tin 0.097 %/Manganese 0.15 %/Silicon 0.205 %/Zirconium 0.22 %/Cobalt 0.34 %/Iron 0.535 %/Nickel 1.77 %/Copper 4.36 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?