Läs mer
Aluminum, Al/Mg, AA 6063, A96063, ARMI∣MBH
Kvantitet:
1 Ea.
Beskrivning
Aluminum, Al/Mg, AA 6063, A96063
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron, Chromium, Copper, Gallium, Iron, Lead, Magnesium, Manganese, Nickel, Silicon, Tin, Titanium, Vanadium, Ytterbium, Zinc, Zirconium |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) Utsida | 50 mm |
| Form | Disc |
| Tjocklek (metrisk) | 25 mm |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Zirconium: 0.0008%, Lead: 0.001%, Boron: 0.0014%, Tin: 0.0014%, Nickel: 0.0066%, Chromium: 0.011%, Zinc: 0.0122%, Titanium: 0.013%, Vanadium: 0.0131%, Gallium: 0.0139%, Copper: 0.023%, Manganese: 0.039%, Iron: 0.203%, Silicon: 0.47%, Magnesium: 0.56%, Ytterbium <0.001 ppm |