Läs mer
Aluminum, Al/Mg, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Mg, Ø50x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Boron/Tin/Cadmium/Nickel/Vanadium/Titanium/Chromium/Copper/Silicon/Iron/Zirconium/Zinc/Lead/Manganese/Magnesium |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium (<0.001) %/Boron (0.001) %/Tin (0.011) %/Cadmium (0.012) %/Nickel (0.012) %/Vanadium (0.021) %/Titanium (0.025) %/Chromium (0.03) %/Copper (0.037) %/Silicon (0.06) %/Iron (0.08) %/Zirconium (0.105) %/Zinc (0.13) %/Lead (0.24) %/Manganese (1.26) %/Magnesium (9) % |