missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Mg, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Mg, Ø50x17mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Nickel/Titanium/Zirconium/Tin/Copper/Zinc/Chromium/Iron/Bismuth/Manganese/Lead/Magnesium/Silicon |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 0.0072 %/Nickel 0.0154 %/Titanium 0.016 %/Zirconium 0.032 %/Tin 0.04 %/Copper 0.114 %/Zinc 0.255 %/Chromium 0.269 %/Iron 0.285 %/Bismuth 0.552 %/Manganese 0.91 %/Lead 1.1 %/Magnesium 1.1 %/Silicon 1.35 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?