missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Si, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Si, Ø50x17mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead/Beryllium/Magnesium/Titanium/Manganese/Chromium/Zinc/Iron/Nickel/Silicon/Calcium/Tin/Strontium/Copper |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Lead 0.0014 %/Beryllium 0.0017 %/Magnesium 0.005 %/Titanium 0.107 %/Manganese 0.146 %/Chromium 0.194 %/Zinc 0.224 %/Iron 0.227 %/Nickel 0.265 %/Silicon 25.5 %/Calcium (<0.001) %/Tin (0.0021) %/Strontium (0.0022) %/Copper (0.0037) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?