missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Si, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Si, Ø50x17mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese/Chromium/Lead/Tin/Titanium/Nickel/Copper/Magnesium/Zinc/Iron/Silicon/Calcium/Beryllium/Strontium |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Manganese 0.059 %/Chromium 0.066 %/Lead 0.066 %/Tin 0.075 %/Titanium 0.082 %/Nickel 0.091 %/Copper 0.168 %/Magnesium 0.177 %/Zinc 0.304 %/Iron 0.565 %/Silicon 18.7 %/Calcium (<0.001) %/Beryllium <0.0001 %/Strontium <0.0001 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?