missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Si, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Si, Ø50x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Lead/Tin/Magnesium/Chromium/Nickel/Titanium/Zinc/Iron/Copper/Manganese/Silicon |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 0.0003 %/Lead 0.008 %/Tin 0.0139 %/Magnesium 0.039 %/Chromium 0.063 %/Nickel 0.0932 %/Titanium 0.128 %/Zinc 0.13 %/Iron 0.393 %/Copper 0.42 %/Manganese 0.477 %/Silicon 13.17 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?