missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Si, ARMI∣MBH
Beskrivning
Aluminum, Al/Si, Ø65x30mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Calcium/Cobalt/Zirconium/Chromium/Strontium/Lead/Tin/Titanium/Zinc/Iron/Manganese/Magnesium/Copper/Nickel/Silicon |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 0.002 %/Calcium 0.003 %/Cobalt 0.01 %/Zirconium 0.019 %/Chromium 0.033 %/Strontium 0.042 %/Lead 0.047 %/Tin 0.047 %/Titanium 0.09 %/Zinc 0.195 %/Iron 0.4 %/Manganese 0.59 %/Magnesium 0.64 %/Copper 0.68 %/Nickel 0.75 %/Silicon 12.3 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?