missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Zn, ARMI∣MBH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antimony∣Beryllium∣Cadmium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Iron∣Lead∣Lithium∣Magnesium∣Manganese∣Nickel∣Silicon∣Tin∣Titanium∣Vanadium∣Zinc∣Zirconium |
| Kvantitet | Ea |
| Diameter (metrisk) Utsida | 50 x 18 mm |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Lithium 0.0003 %∣Beryllium 0.0012 %∣Vanadium 0.0016 %∣Chromium 0.0018 %∣Zirconium 0.003 %∣Titanium 0.0045 %∣Antimony 0.007 %∣Cobalt 0.026 %∣Cadmium 0.027 %∣Copper 0.05 %∣Lead 0.054 %∣Tin 0.067 %∣Manganese 0.078 %∣Iron 0.101 %∣Nickel 0.142 %∣Silicon 0.161 %∣Magnesium 0.304 %∣Zinc 7.16 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?