Läs mer
Buerkle™ Aluminium All-Layer-Sampler
Produktkod. 10497461
Change view
Längd (metrisk):
55 cm
85 cm
150 cm
Kapacitet (metrisk):
70 ml
130 ml
260 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
10497461 55 cm 70 ml Varje
10036281 85 cm 130 ml Varje
10640523 150 cm 260 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10497461 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53172055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2902.72 SEK
    2775.30 SEK / Paket med 1
    Save 127.42 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Aluminium All-Layer-Sampler gör att prover kan samlas in från varje lager i behållaren.
  • Aluminium
  • Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
  • Enkel rengöring, avtagbar spets
  • Färgkodning (Multi och Uno sampler)
  • Ultrarena material
  • Utmärkt bearbetning, robust modell
  • Med öppet innerrör, inga separata kammare och stor provtagningsvolym
  • Olika bulkgods kan samlas in med lansarna, från det finaste pulvret till stora korn som majs eller nötter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare för bulkmaterial
Material Aluminium
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar 3 öppningar och öppet innerrör
Typ av handtag T-form
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Certifikat och efterlevnad DIN ISTA standard
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Diameter (metrisk) yttre topp 25 mm
Längd (metrisk) 55 cm