Läs mer
Buerkle™ Aluminium All-Layer-Sampler
Beskrivning
- Aluminium
- Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
- Enkel rengöring, avtagbar spets
- Färgkodning (Multi och Uno sampler)
- Ultrarena material
- Utmärkt bearbetning, robust modell
- Med öppet innerrör, inga separata kammare och stor provtagningsvolym
- Olika bulkgods kan samlas in med lansarna, från det finaste pulvret till stora korn som majs eller nötter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sampler i alla lager |
| Material | Aluminium |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | 5 öppningar och öppet innerrör |
| Typ av handtag | T-form |
| Kapacitet (engelska) | 8.79 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 260 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN ISTA standard |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Diameter (metrisk) yttre topp | 25 mm |
| Visa mer |