Läs mer
Fisherbrand™ Bossheads
Produktkod. 11547722 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Klämskruv, metallknoppar
Klämskruv, plastknoppar
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11547722 Klämskruv, plastknoppar Paket med 5
11537722 Klämskruv, metallknoppar Paket med 5
10758931 Klämskruv, metallknoppar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11547722
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att säkert hålla klämmor på plats på laboratorieställningar. Fisherbrand™ Bossheads kommer med förskjutna käftar för större styrka.
  • Aluminiumlegering med klämskruvar
  • För användning med stavar upp till 16 mm i diameter
  • Skruvarna har plasthuvuden
Specifikationer
Kvantitet 5/Pk.
Typ Bosshead Clamp
Material Aluminiumlegering
Inkluderar Klämskruv, plastknoppar
För användning med (utrustning) För användning med stång upp till 16 mm diameter