Läs mer
Fisherbrand™ Bossheads
Produktkod. p-8013102 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Klämskruvar med plasthuvud
Spännskruv med metallhuvud
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11537722
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att säkert hålla klämmor på plats på laboratorieställningar. Fisherbrand™ Bossheads kommer med förskjutna käftar för större styrka.
  • Med förskjutna knoppar för större styrka
  • Aluminiumlegering med klämskruvar
  • För användning med stavar upp till 16 mm i diameter
  • Obs: dessa skruvar har ett metallhuvud
Specifikationer
Kvantitet 5/Pk.
Typ Bosshead Clamp
Material Aluminiumlegering
Inkluderar Spännskruv med metallhuvud
För användning med (utrustning) För användning med stång upp till 16 mm diameter