Läs mer
Brady™ Aluminiumlegering märkt säkerhetslåsning haspar
Produktkod. 15603527 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
Använd inte
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Förpackningsstorlek
15603527 NICHT SCHALTEN Paket med 5
15693517 Använd inte Paket med 5
11751326 Använd inte 1 paket
11771326 NIET BEDIENEN 1 paket
15613527 NIET BEDIENEN Paket med 5
15623527 NE PAS FAIRE FONCTIONNER Paket med 5
11781326 NE PAS FAIRE FONCTIONNER 1 paket
11761326 NICHT SCHALTEN 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15603527 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 265391
I lager
En kombination av lockout och tagout.
  • Tillåt en enskild anställd att låsa ute och serva utrustning utan att ha separata haspar och taggar
  • Använd permanenta eller icke-permanenta markörpennor för att skriva på etiketterna
Specifikationer
Produkttyp Märkt Säkerhetslåsning Haspar
Färg Rött
Material Anodiserad aluminiumlegering
Djup (metriskt) 4.7 mm
Diameter (metrisk) bygel 8 mm
Visad text NICHT SCHALTEN
För användning med (applikation) För märkta säkerhetslåshaspar
Höjd (metrisk) 184.1 mm
Kvantitet 5 Pk.
Bredd (metrisk) 76.2 mm