Läs mer
Brady™ Aluminiumlegering märkt säkerhetslåsning haspar
Produktkod. 15623527
Visad text:
Använd inte
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
NIET BEDIENEN
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 5
Produktkod. 15623527
Brand: Brady™ 265393
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En kombination av lockout och tagout.
  • Tillåt en enskild anställd att låsa ute och serva utrustning utan att ha separata haspar och taggar
  • Använd permanenta eller icke-permanenta markörpennor för att skriva på etiketterna
Specifikationer
Produkttyp Märkt Säkerhetslåsning Haspar
Färg Rött
Material Anodiserad aluminiumlegering
Djup (metriskt) 4.7 mm
Diameter (metrisk) bygel 8 mm
Visad text NE PAS FAIRE FONCTIONNER
För användning med (applikation) För märkta säkerhetslåshaspar
Höjd (metrisk) 184.1 mm
Kvantitet 5 Pk.
Bredd (metrisk) 76.2 mm