Läs mer
R&L Enterprises™ Bägare klämma
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
För användning med bägare upp till 5L
Längd (metrisk):
360 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Klämma |
| Material | Aluminiumlegering, rostfritt stål |
| Inkluderar | med glasfibertyg täckta käkar |
| För användning med (utrustning) | För användning med bägare upp till 5L |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Typ av käke | Sleeves Fiber värmebeständigt glas |