Läs mer
Aluminiumammoniumsulfatdodekahydrat, reagenskvalitet
Beskrivning
Vatten- och avloppsrening, färgning och tryckning av tyger, tillverkning av pigment, papper, konstgjorda ädelstenar, cement, i elektrolytisk kopparpläteringAluminiumammoniumsulfatdodekahydrat fungerar som ett kristallint dubbelsulfat. Det används i vattenrening, i vegetabiliska lim, i porslinscement, i deodoranter, i garvning och i brandskyddande textilier. Det fungerar som en ingrediens i djuravstötande sprayer. Vidare används den vid framställning av alun (Al(OH) 3 )-gel. Dessutom används det i kosmetiska formuleringar, gödningsmedel, konservering av livsmedel och i värmesystemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate |
| Smältpunkt | 93°C to 94°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol. |
| Formel vikt | 453.33 (237.14 Anhydrous) |
| Kvalitet | Reagens |
| Densitet | 1.65 |
Säkerhet och hantering
- Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.