Läs mer
Aluminiumammoniumsulfatdodekahydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11361349
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11361349 100 g 100g
11351349 500 g 500g
11341349 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11361349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013802.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7784-26-1 | AlH28NO20S2 | 453,313 g/mol
Vatten- och avloppsrening, färgning och tryckning av tyger, tillverkning av pigment, papper, konstgjorda ädelstenar, cement, i elektrolytisk kopparpläteringAluminiumammoniumsulfatdodekahydrat fungerar som ett kristallint dubbelsulfat. Det används i vattenrening, i vegetabiliska lim, i porslinscement, i deodoranter, i garvning och i brandskyddande textilier. Det fungerar som en ingrediens i djuravstötande sprayer. Vidare används den vid framställning av alun (Al(OH) 3 )-gel. Dessutom används det i kosmetiska formuleringar, gödningsmedel, konservering av livsmedel och i värmesystemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-26-1
Molekylformel AlH28NO20S2
Molekylvikt (g/mol) 453.313
MDL-nummer MFCD00051042
InChI-nyckel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC-namn aluminium;azanium;disulfat;dodekahydrat
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 93 °C till 94 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Densitet 1.65
Löslighetsinformation Löslig i vatten och glycerol. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 453,33 (237,14 vattenfria vatten)
Kvalitet Reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.