Läs mer
Aluminiumantimonid, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11355767
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355767 5 g 5g
11365767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043455.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Inom halvledarteknik
Inom halvledarteknik
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25152-52-7
Molekylformel AlSb
Molekylvikt (g/mol) 148.742
MDL-nummer MFCD00014154
InChI-nyckel LVQULNGDVIKLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum antimonide, unii-5yy752fd6d, aluminum, compd. with antimony 1:1, aluminiumantimonid
PubChem CID 91307
IUPAC-namn alumanylidinestibane
LEDER [Al]#[Sb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum antimonide
Smältpunkt 1050 °C
Fysisk form Pjäser
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1549
Formel vikt 148.73
Procent renhet 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum antimonide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.