Läs mer
Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Avdunstningsskål i rostfritt stål med pip
Handla allt Nickel-Electro ProdukterDescription
- Konstruktion i rostfritt stål
- Ljus, icke-magnetisk finish
- Korrosionsbeständig
- Extremt tålig
- Immun mot steriliseringslösningar, de flesta organiska kemikalier och färgämnen och en mängd olika oorganiska kemikalier
Specifications
Specifications
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Typ | Avdunstningsskål |
| För användning med (applikation) | Bestämning av kolfuktighet |
| Inkluderar | Pip |
| Invändig finish | Ljus |
| Temperaturområde (metriskt) | -196 °C till +550 °C |
| Tjocklek | 0.5 mm |
| Show More |