Beskrivning
- För bestämning av kolfuktighet
- Platt bottenfat i aluminium med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 13 ml |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Avdunstningsbassäng |
| För användning med (applikation) | Bestämning av kolfuktighet |
| Inkluderar | Lock |
| Höjd (metrisk) | 14 mm |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |