Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumbägare med utgjutningsläpp
Produktkod. p-6685012
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Rekommenderas inte för användning vid höga temperaturer
Produktkod. 15463685
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039046.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rekommenderas inte för användning vid höga temperaturer
Pour lip gör det enkelt att hälla vätska i andra behållare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • En mycket ogenomtränglig oxidfilm (cirka 5 nm tjock) är resistent mot korrosion av havsvatten och andra vattenhaltiga och kemiska lösningar
  • Aluminium ger kemisk stabilitet i närvaro av de flesta organiska föreningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med Pourout Lip
Diameter (metrisk) Yttre Topp: 56 mm; Botten: 48 mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 57 mm
Typ Bägare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.