Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga gjutna glasflaskor, med monterade skruvlock
Produktkod. 14853562 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
7 mL
14 mL
Kvantitet:
20/Pk.
288/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 288
Produktkod. 14853562
Brand: Fisherbrand™ 128135
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för förvaring av patologimedia. Fisherbrand™ Genomskinliga gjutna glasflaskor med monterade skruvlock är tillverkade av klart neutralt typ 1 glas.
  • Med skruvhals
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Med monterade aluminiumgummilock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 7 mL
För användning med (applikation) Lämplig för alla applikationer för läkemedel, media, diagnostik och provtagning
Hals stil Skruva
Trådstil Skruva
Stängningsmaterial Aluminium
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 288/Pk.
Typ Bijou flaska
Stängningsstorlek 20 mm