Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga gjutna glasflaskor, med monterade skruvlock
Product Code. 14873562 Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
7 mL
14 mL
Kvantitet:
20/Pk.
288/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Paket med 20
Paket med 288
Product Code. 14873562
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Lämplig för förvaring av patologimedia. Fisherbrand™ Genomskinliga gjutna glasflaskor med monterade skruvlock är tillverkade av klart neutralt typ 1 glas.
  • With screw neck
  • Available in a range of capacities
  • With fitted aluminum rubber caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (liner) Rubber
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Borosilicate Glass
Volym (metrisk) 7 mL
Hals stil Screw
Trådstil Screw
Stängningsmaterial Aluminum
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 20/Pk.
Typ Bijou Vial
Stängningsstorlek 20 mm