Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga gjutna glasflaskor, med monterade skruvlock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
7 mL
14 mL
Kvantitet:
20/Pk.
288/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 288
Beskrivning
- With screw neck
- Available in a range of capacities
- With fitted aluminum rubber caps
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Rubber |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volym (metrisk) | 14 mL |
| För användning med (applikation) | Suitable for all pharmaceutical, media, diagnostic and sample collection applications |
| Hals stil | Screw |
| Trådstil | Screw |
| Stängningsmaterial | Aluminum |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Visa mer |