Läs mer
Brady™ Tomma säkerhetsspärrhaskar
Produktkod. 11771316
Färg:
Klart
Rött
Silver
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 5
Produktkod. 11771316
Brand: Brady™ 225196
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa tomma haspar med dina egna skräddarsydda etiketter.
  • Aluminium
  • 6 hänglås kan användas
Specifikationer
Produkttyp Tomma säkerhetsspärrhaskar
Alternativt artikelnummer 225196
Färg Silver
Material Aluminium
Djup (metriskt) 4.7 mm
Diameter (metrisk) bygel 8 mm
För användning med (applikation) För tomma säkerhetslåsningshaspar
Höjd (metrisk) 184.1 mm
Kvantitet 5 Pk.
Bredd (metrisk) 76.2 mm