Läs mer
Brady™ Tomma säkerhetsspärrhaskar
Produktkod. 11791316
Change view
Färg:
Klart
Rött
Silver
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11791316 Klart 1 paket
15663517 Klart Paket med 5
15653517 Silver Paket med 5
11771316 Silver 1 paket
11791326 Rött 1 paket
15633527 Rött Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11791316 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 225198
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa tomma haspar med dina egna skräddarsydda etiketter.
  • Aluminium
  • 6 hänglås kan användas
Specifikationer
Produkttyp Tomma säkerhetsspärrhaskar
Alternativt artikelnummer 225198
Färg Klart
Material Aluminium
Djup (metriskt) 4.7 mm
Diameter (metrisk) bygel 8 mm
För användning med (applikation) För tomma säkerhetslåsningshaspar
Höjd (metrisk) 184.1 mm
Kvantitet 5 Pk.
Bredd (metrisk) 76.2 mm