Läs mer
Brady™ Tomma säkerhetsspärrhaskar
Produktkod. 15633527
Färg:
Klart
Rött
Silver
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 5
Produktkod. 15633527
Brand: Brady™ 265399
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kombinera dessa tomma haspar med dina egna skräddarsydda etiketter.
  • Aluminium
  • 6 hänglås kan användas
Specifikationer
Produkttyp Tomma säkerhetsspärrhaskar
Alternativt artikelnummer 265399
Färg Rött
Material Aluminium
Djup (metriskt) 4.7 mm
Diameter (metrisk) bygel 8 mm
För användning med (applikation) För tomma säkerhetslåsningshaspar
Höjd (metrisk) 184.1 mm
Kvantitet 5 Pk.
Temperaturområde (metriskt) −30° till +175 °C
Bredd (metrisk) 76.2 mm