Läs mer
Horst™ Aluminiumämnen
Produktkod. 10382362
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10382362 500 ml Paket med 25
1 options
Produktkod. 10382362 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 080615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.35 SEK
    250.09 SEK / Paket med 25
    Save 114.26 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 14-10-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Produkttyp Aluminiumämnen
För användning med (applikation) För uppvärmning av mantlar