Läs mer
Bochem™ Bosshead i aluminium
Produktkod. 10035060
Change view
Storlek:
8 mm gänga
Produktkod. Storlek
10035060 8 mm gänga
1 options
Produktkod. 10035060 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5356
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Aluminium Bosshead har en M8 säkerhetsskruv av hjärttyp med en 90° och 180° vinkel.
  • Aluminium
  • M8 hjärtskruv
Specifikationer
Material Aluminium
Beskrivning M8 hörde säkerhetsskruv
Diameter (metrisk) 16.5 mm
Storlek 8 mm gänga