Learn More
Bochem™ Aluminum Bosshead
Product Code. 10035060
Change view
Click to view available options
Size:
8 mm thread
Unit Size:
Each
Product Code. Size Unit Size
10035060 8 mm thread Each
1 options
Product Code. 10035060 Supplier Bochem™ Supplier No. 5356
I lager
Add to basket
Add to basket
Bochem™ Aluminum Bosshead features an M8 heart type safety screw with a 90° and 180° angle.
  • Aluminum
  • M8 heart type screw
Specifica
Material Aluminum
Description M8 heard safety screw
Diameter (Metric) 16.5 mm
Size 8 mm thread
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.