Läs mer
Bochem™ Bossheads i aluminium
Produktkod. 10202311
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
16,2 mm
16,5 mm
27 mm
Trådstorlek:
8
10
Vikt (metrisk):
0,06 kg
0,09 kg
0,13 kg
0,3 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Trådstorlek Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
10202311 16,2 mm 8 0,09 kg -
10189590 16,2 mm 8 0,06 kg Varje
10751392 16,5 mm 8 0,13 kg Varje
10666951 27 mm 10 0,3 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10202311 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5332
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tillverkad av aluminium. Bochem™ Aluminium Bossheads är DIN 12895 certifierade.
  • Tillverkad av aluminium
  • DIN 12895
  • Typ 1: Tumskruv M8
Specifikationer
Material Aluminium
Diameter (metrisk) Yttre 16,2 mm
Produkttyp Bossheads i aluminium
Trådstorlek 8
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 0,09 kg