Läs mer
Bochem™ Bossheads i aluminium
Produktkod. 10751392
Diameter (metrisk) Yttre:
16.2 mm
16.5 mm
27 mm
Trådstorlek:
8
10
Vikt (metrisk):
0.06 kg
0.09 kg
0.13 kg
0.3 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10751392
Brand: Bochem™ 5350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av aluminium. Bochem™ Aluminium Bossheads är DIN 12895 certifierade.
  • Tillverkad av aluminium
  • DIN 12895
  • Typ 1: Tumskruv M8
Specifikationer
Material Aluminium
Diameter (metrisk) Yttre 16.5 mm
Produkttyp Bossheads i aluminium
Trådstorlek 8
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 0.13 kg